2,4,6-Trimethylthiophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
B24798.03
B24798.03EA
1490
CZK
B24798.03
2,4,6-Trimethylthiophenol ≥97%
2,4,6-Trimethylthiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 1541-10-2
Molecular Formula: C9H12S
Formula Weight: 152.25
MDL No.: MFCD00218475
Vzorec:
C₉H₁₂S MW: 152,26 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00218475 CAS číslo: 1541-10-2 |