Tisk…
2,3,5-Trimethylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
M-Clarity™ quality level = MQ100
T76503-100G T76503-500G
SIALT76503-100GEA 1310 CZK
SIALT76503-100G SIALT76503-500G
2,3,5-Trimethylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimethylhydroquinone
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Bod varu: 295 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172…174 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002346
CAS číslo: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III