Tisk…
2,3,5-Trimethylhydroquinone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B22819.22 B22819.36
B22819.22EA 1320 CZK
B22819.22 B22819.36
2,3,5-Trimethylhydroquinone ≥98%
2,3,5-Trimethylhydroquinone
Purity: 98% CAS No.: 700-13-0 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.20 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 169-174° Beilstein Reference: 1909183 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002346
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Bod varu: 295 °C (1013 hPa)
Bod tání: 169…174 °C
Bod vzplanutí: 140 °C (284 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002346
CAS číslo: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III