Tisk…
2,3,5-Trimethylhydroquinone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3,5-Trimethylbenzene-1,4-diol, Trimethylhydroquinone
140151000 140155000
ACRO140151000EA 1410 CZK
ACRO140151000 ACRO140155000
2,3,5-Trimethylhydroquinone 97%
2,3,5-Trimethylhydroquinone
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Bod varu: 295 °C (1013 hPa)
Bod tání: 169…174 °C
Bod vzplanutí: 191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002346
CAS číslo: 700-13-0
EINECS: 211-838-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 174 °C
GC ≥96.0 %