Tisk…

2,4,6-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ200

T79006-100G T79006-25G
SIALT79006-100GEA 4940 CZK
SIALT79006-100G SIALT79006-25G
2,4,6-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Bod varu: 56 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 74 °C
Hustota: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002235
CAS číslo: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
UN: 2430
ADR: 8,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR