Tisk…
2,3,5-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T78603-100G T78603-5G
SIALT78603-100GEA 2510 CZK
SIALT78603-100G SIALT78603-5G
2,3,5-Trimethylphenol, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Trimethylphenol
Vzorec: C₉H₁₂O
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002228
CAS číslo: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
UN: 2430
ADR: 8,III