Tisk…
2,4,6-Tri-tert-butylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
223050-1G 223050-5G
SIAL223050-1GEA 2380 CZK
SIAL223050-1G SIAL223050-5G
2,4,6-Tri-tert-butylaniline, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Tri-tert-butylaniline
Vzorec: C₁₈H₃₁N
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 145 °C
Hustota: 0,991 g/cm³ (19.85 °C)
MDL Number: MFCD00011645
CAS číslo: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III