Tisk…
2,5-Dimethylbenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (2,5-Dimethylphenyl)methanamine
350860010 350860050
ACRO350860010EA 486 CZK
ACRO350860010 ACRO350860050
2,5-Dimethylbenzylamine 98%
2,5-Dimethylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
MDL Number: MFCD00039780
CAS číslo: 93-48-1
EINECS: 202-250-8
UN: 2735
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %