Tisk…
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
365530010 365530050
ACRO365530010EA 1780 CZK
ACRO365530010 ACRO365530050
2,4-Dimethylbenzylamine 98%
2,4-Dimethylbenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃N
Bod varu: 218 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025575
CAS číslo: 94-98-4
EINECS: 202-380-5
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %