3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A19290.03
A19290.06
A19290.14
A19290.03EA
450
CZK
A19290.03
A19290.06
A19290.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol ≥98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 32707-89-4
Molecular Formula: C9H6F6O
Formula Weight: 244.15
Flash Point: 97°(206°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 40°/0.5mm
Beilstein Reference: 2055358
MDL No.: MFCD00009907
Vzorec:
C₉H₆F₆O Bod varu: 40 °C (0,5 mmHg) Bod tání: 52…56 °C Bod vzplanutí: 97 °C (206 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009907 CAS číslo: 32707-89-4 EINECS: 251-168-9 |