2-Fluoromesitylene 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A12779.03
A12779.06
A12779.03EA
1170
CZK
A12779.03
A12779.06
2-Fluoromesitylene 98%
2-Fluoromesitylene
Purity: 98%
CAS No.: 392-69-8
Molecular Formula: C9H11F
Formula Weight: 138.19
Refractive Index: 1.4830
Boiling Point: 163-165°
MDL No.: MFCD00052365
Vzorec:
C₉H₁₁F Bod varu: 163…165 °C Hustota: 0,975 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052365 CAS číslo: 392-69-8 |