Tisk…
2',6'-Dimethylacetophenone
Dodavatel: abcr
C-2142-76.0010 C-2142-76.0050
ABCRC-2142-76.0010EA 0 CZK
ABCRC-2142-76.0010 ABCRC-2142-76.0050
2',6'-Dimethylacetophenone
2',6'-Dimethylacetophenone
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MDL Number: MFCD01861394
CAS číslo: 2142-76-9
EINECS: 218-400-0