3',4'-Dimethylacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-(3,4-Dimethylphenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Dimethylphenyl)ethanone
A12187.06
A12187.14
A12187.22
A12187.06EA
917
CZK
A12187.06
A12187.14
A12187.22
3',4'-Dimethylacetophenone ≥98%
3',4'-Dimethylacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 3637-01-2
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.5380
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 907053
MDL No.: MFCD00008743
Vzorec:
C₁₀H₁₂O Bod varu: 242…243 °C Bod tání: –3 °C Hustota: 1,002 Bod vzplanutí: 102 °C (215 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008743 CAS číslo: 3637-01-2 EINECS: 222-859-2 |