Tisk…
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Mesitaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
M6808-10G M6808-50G
SIALM6808-10GEA 2870 CZK
SIALM6808-10G SIALM6808-50G
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Bod varu: 237 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14 °C
Hustota: 1,0987 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003341
CAS číslo: 487-68-3
EINECS: 207-662-1