Tisk…
4,4'-Dimethylbiphenyl ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B25089.03 B25089.06 B25089.14
B25089.03EA 1390 CZK
B25089.03 B25089.06 B25089.14
4,4'-Dimethylbiphenyl ≥99%
4,4'-Dimethylbiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 613-33-2 Molecular Formula: C14H14 Formula Weight: 182.27 Melting Point: 118-122° Boiling Point: 295° MDL No.: MFCD00008545
Vzorec: C₁₄H₁₄
Bod varu: 295 °C
Bod tání: 118…122 °C
Hustota: 1,102 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008545
CAS číslo: 613-33-2
EINECS: 210-337-7