Tisk…
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4'-Di-tert-butyl-1,1'-biphenyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
193801-25G 193801-5G
SIAL193801-25GEA 5250 CZK
SIAL193801-25G SIAL193801-5G
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl
Vzorec: C₂₀H₂₆
MW: 266.43
Bod varu: 228
Bod tání: 127
Hustota: 0.9691 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008834
CAS číslo: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4