Tisk…
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
291880050 291880250
ACRO291880050EA 1810 CZK
ACRO291880050 ACRO291880250
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl 99+%
4,4'-Di-tert-butylbiphenyl
Vzorec: C₂₀H₂₆
Bod varu: 190…192 °C (13 mmHg)
Bod tání: 126…129 °C
Hustota: 0,9691 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008834
CAS číslo: 1625-91-8
EINECS: 216-615-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 129 °C
GC ≥99.0 %