Tisk…
4,4'-Dimethylbenzil ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1,2-Di-(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione, Bis(4-methylphenyl)ethanedione, Di-p-tolylethanedione, 1,2-Di-p-tolylethane-1,2-dione
A18576.03 A18576.06 A18576.14
A18576.03EA 989 CZK
A18576.03 A18576.06 A18576.14
4,4'-Dimethylbenzil ≥98%
4,4'-Dimethylbenzil
Purity: 98% CAS No.: 3457-48-5 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00008554
Vzorec: C₁₆H₁₄O₂
Bod varu: 209…211 °C (7 mmHg)
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008554
CAS číslo: 3457-48-5
EINECS: 222-388-2