Tisk…
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
147834-100G 147834-500G
SIAL147834-100GEA 2020 CZK
SIAL147834-100G SIAL147834-500G
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂O
Bod varu: 428 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172 °C
Bod vzplanutí: 220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008312
CAS číslo: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06265