4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A11889.22
A11889.36
A11889.22EA
1340
CZK
A11889.22
A11889.36
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone ≥98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 90-94-8
Molecular Formula: C17H20N2O
Formula Weight: 268.36
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 174-176°
Boiling Point:
Vzorec:
C₁₇H₂₀N₂O Bod varu: >360 °C Bod tání: 174…176 °C Bod vzplanutí: 220 °C (428 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008312 CAS číslo: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,6177 |