4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
164490050
164491000
164495000
ACRO164490050EA
850
CZK
ACRO164490050
ACRO164491000
ACRO164495000
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Vzorec:
C₁₇H₂₀N₂O Bod varu: 428 °C (1013 hPa) Bod tání: 171…176 °C Bod vzplanutí: 220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008312 CAS číslo: 90-94-8 EINECS: 202-027-5 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06265 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Blue to dark blue to grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 171 to 176 °C (Dec) |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |