Tisk…
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
160326-25G 160326-100G
SIAL160326-25GEA 4580 CZK
SIAL160326-25G SIAL160326-100G
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Vzorec: C₂₁H₂₈N₂O
Bod varu: 420 °C (1013 hPa)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009044
CAS číslo: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
UN: 3077
ADR: 9,III