Tisk…
4-Methylbenzophenone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: p-Methylbenzophenone, Phenyl(p-tolyl)methanone
126350500 126352500
ACRO126350500EA 2120 CZK
ACRO126350500 ACRO126352500
4-Methylbenzophenone 97%
4-Methylbenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₂O
MW: 196.25
Bod varu: 326
Bod tání: 53…57 °C
Bod vzplanutí: 143 °C
MDL Number: MFCD00008553
CAS číslo: 134-84-9
EINECS: 205-159-1
Merck Index: 12,07470
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥96.0 %