Tisk…
p-Cymen ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Methylcumene, 4-Isopropyltoluene
A19226.0F A19226.AP
A19226.0FEA 2930 CZK
A19226.0F A19226.AP
p-Cymen ≥97%
p-Cymen
Purity: 97% CAS No.: 99-87-6 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 47°(116°F) Refractive Index: 1.4900 Odour: Aromatic Melting Point: -68° Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 1903377 Merck Reference: 14,2763 UN No.: 2046 MDL No.: MFCD00008893
Vzorec: C₁₀H₁₄
Bod varu: 176…178 °C
Bod tání: –68 °C
Hustota: 0,860
Bod vzplanutí: 47 °C (116 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008893
CAS číslo: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
UN: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 14,2763