Tisk…
p-Cymen 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Isopropyl-4-methylbenzene, 4-Methylcumene, 4-Isopropyltoluene
111760010 111760025 111762500 111760100
ACRO111760010EA 1730 CZK
ACRO111760010 ACRO111760025 ACRO111762500 ACRO111760100
p-Cymen 99+%
p-Cymen
Vzorec: C₁₀H₁₄
Bod varu: 176…178 °C (760 mmHg)
Bod tání: –68 °C
Hustota: 0,854 g/cm³
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008893
CAS číslo: 99-87-6
EINECS: 202-796-7
UN: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02792
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA
Specific gravity (25°C) 0.853 to 0.860