O-Cymene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
255270-100MG
255270-500MG
SIAL255270-100MGEA
3330
CZK
SIAL255270-100MG
SIAL255270-500MG
O-Cymene, Sigma-Aldrich®
O-Cymene
Vzorec:
C₁₀H₁₄ Bod varu: 177,2 °C (1013 hPa) Hustota: 0,8902 g/cm³ (0 °C) |
MDL Number:
MFCD00008888 CAS číslo: 527-84-4 EINECS: 208-426-0 UN: 2046 ADR: 3,III |