Tisk…
m-Ethyltoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Ethyltoluene, 1-Ethyl-3-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
E49606-10G E49606-25G
SIALE49606-10GEA 5530 CZK
SIALE49606-10G SIALE49606-25G
m-Ethyltoluene, Sigma-Aldrich®
m-Ethyltoluene
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120.19
Bod varu: 158…160 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95.5 °C
Hustota: 0.869
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009259
CAS číslo: 620-14-4
EINECS: 210-626-8
UN: 3295
ADR: 3 III