Tisk…
o-Ethyltoluene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Ethyl-2-methylbenzene, 2-Ethyltoluene
M-Clarity™ quality level = MQ100
E49401-25G E49401-5G
SIALE49401-25GEA 7850 CZK
SIALE49401-25G SIALE49401-5G
o-Ethyltoluene, Sigma-Aldrich®
o-Ethyltoluene
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120.19
Bod varu: 164
Bod tání: –17 °C
Hustota: 0.88
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009257
CAS číslo: 611-14-3
EINECS: 210-255-1
UN: 3295
ADR: 3 III