p-Xylen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,4-Dimethylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
296333-100ML
296333-1L
SIAL296333-100MLEA
3080
CZK
SIAL296333-100ML
SIAL296333-1L
p-Xylen, Sigma-Aldrich®
p-Xylen
Vzorec:
C₆H₄(CH₃)₂ Bod varu: 138,3 °C (1013 hPa) Bod tání: 13 °C Hustota: 1,096 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 25 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008556 CAS číslo: 106-42-3 EINECS: 203-396-5 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 12,10214 |