Tisk…
1,4-Diisopropylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
126276-100G 126276-25G
SIAL126276-100GEA 2570 CZK
SIAL126276-100G SIAL126276-25G
1,4-Diisopropylbenzene, Sigma-Aldrich®
1,4-Diisopropylbenzene
Vzorec: C₁₂H₁₈
Bod varu: 203 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,87707 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008892
CAS číslo: 100-18-5
EINECS: 202-826-9