Tisk…
1,2-Diethylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
D90601-25G D90601-5G
SIALD90601-25GEA 6220 CZK
SIALD90601-25G SIALD90601-5G
1,2-Diethylbenzene, Sigma-Aldrich®
1,2-Diethylbenzene
Vzorec: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Bod varu: 183 °C (1013 hPa)
Bod tání: –31,2 °C
Hustota: 0,8662 g/cm³ (18 °C)
MDL Number: MFCD00009258
CAS číslo: 135-01-3
EINECS: 205-170-1
UN: 2049
ADR: 3,III