Tisk…

2,6-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 1,3-Dimethyl-2-mercaptobenzene, 2-Mercapto-m-xylene, 2,6-Dimethylbenzene-1-thiol, 2,6-Dimethylbenzenethiol

M-Clarity™ quality level = MQ300

W366609-100G-K W366609-25G-K
SIALW366609-100G-KEA 36020 CZK
SIALW366609-100G-K SIALW366609-25G-K
2,6-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylthiophenol
Vzorec: C₈H₁₀S
MW: 138.23
Bod varu: 76
Hustota: 1.038 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00010021
CAS číslo: 118-72-9
EINECS: 204-272-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR