Tisk…
2,6-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
306940-1G 306940-5G
SIAL306940-1GEA 1040 CZK
SIAL306940-1G SIAL306940-5G
2,6-Dimethylthiophenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Dimethylthiophenol
Vzorec: C₈H₁₀S
Bod varu: 76 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,038 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00010021
CAS číslo: 118-72-9
EINECS: 204-272-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III