Tisk…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
112976-1KG 112976-25G
SIAL112976-1KGEA 4280 CZK
SIAL112976-1KG SIAL112976-25G
2,5-Di-tert-butylhydroquinone, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
Bod varu: 334 °C (1013 hPa)
Bod tání: 212 °C
Hustota: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008825
CAS číslo: 88-58-4
EINECS: 201-841-8