Tisk…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21762.0250 8.21762.1000
8.21762.0250EA 1350 CZK
8.21762.0250 8.21762.1000
2,5-Di-tert-butylhydroquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
Bod varu: 334 °C (1013 hPa)
Bod tání: 212 °C
Hustota: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008825
CAS číslo: 88-58-4
EINECS: 201-841-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 214 - 217 °C
Molar Mass 222.32 g/mol
Ignition Point 420 °C