Tisk…
2,5-Di-tert-butylhydroquinone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: BHQ
A14606.0B A14606.30
A14606.0BEA 3110 CZK
A14606.0B A14606.30
2,5-Di-tert-butylhydroquinone ≥98%
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Purity: 98+% CAS No.: 88-58-4 Molecular Formula: C14H22O2 Formula Weight: 222.33 Flash Point: 200°(392°F) Melting Point: 214-218° Boiling Point: 321° Beilstein Reference: 2049542 MDL No.: MFCD00008825
Vzorec: C₁₄H₂₂O₂
MW: 222.33
Bod varu: 321 °C
Bod tání: 214…218 °C
Hustota: 1.070
Bod vzplanutí: >200 °C (392 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008825
CAS číslo: 88-58-4
EINECS: 201-841-8