2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
BHQ
150840010
150840025
ACRO150840010EA
3110
CZK
ACRO150840010
ACRO150840025
2,5-Di-tert-butylhydroquinone 99%
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Vzorec:
C₁₄H₂₂O₂ MW: 222.33 Bod varu: 334 Bod tání: 212…218 °C Bod vzplanutí: 216 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008825 CAS číslo: 88-58-4 EINECS: 201-841-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light beige to pink-beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 212 to 218 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +131° to +137° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH) |