4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
105280500
105280100
ACRO105280500EA
9930
CZK
ACRO105280500
ACRO105280100
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 99%
4-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₁₀O₂ Bod varu: 138…143 °C (1 mmHg) Bod tání: 116…119 °C |
MDL Number:
MFCD00004665 CAS číslo: 589-29-7 EINECS: 209-641-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 119 °C |
GC | ≥98.5 % |