Tisk…
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
188200020 188200100
ACRO188200020EA 1260 CZK
ACRO188200020 ACRO188200100
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 98%
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138.17
Bod varu: 154…159 °C (13 mmHg)
Bod tání: 56…60 °C
MDL Number: MFCD00004649
CAS číslo: 626-18-6
EINECS: 210-934-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 59 °C
GC ≥97.5 %