Tisk…
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
184829-10G 184829-1G
SIAL184829-10GEA 10900 CZK
SIAL184829-10G SIAL184829-1G
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 291 °C (1013 hPa)
Bod tání: 62…64 °C
MDL Number: MFCD00004626
CAS číslo: 612-14-6
EINECS: 210-293-9