Tisk…

2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 97%

Dodavatel: Thermo Scientific

Synonyms: o-Phenylenedimethanol, o-Xylene-α,α'-diol, 1,2-Benzenedimethanol

180410025 180410100
ACRO180410025EA 2920 CZK
ACRO180410025 ACRO180410100
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol 97%
2-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Bod varu: 291 °C (760 mmHg)
Bod tání: 61…64 °C
Bod vzplanutí: 145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004626
CAS číslo: 612-14-6
EINECS: 210-293-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61.0 to 65.0 °C
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR