Tymol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
A14563.22
A14563.30
A14563.36
A14563.22EA
1060
CZK
A14563.22
A14563.30
A14563.36
Tymol ≥98%
Tymol
Purity: 98+%
CAS No.: 89-83-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 102°(215°F)
pH: 5-7
Melting Point: 49-52°
Boiling Point: 231-233°
Beilstein Reference: 1907135
Merck Reference: 14,9399
UN No.: 2430
MDL No.: MFCD00002309
Vzorec:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH MW: 150,22 g/mol Bod varu: 231…233 °C Bod tání: 49…52 °C Hustota: 0,970 Bod vzplanutí: 102 °C (215 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002309 CAS číslo: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN: 2430 ADR: 8,III Merck Index: 14,9399 |