Tymol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
150331000
150335000
150330025
ACRO150331000EA
1860
CZK
ACRO150331000
ACRO150335000
ACRO150330025
Tymol 99%
Tymol
Vzorec:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH Bod varu: 232 °C (760 mmHg) Bod tání: 48…52 °C Hustota: 0,96 g/cm³ Bod vzplanutí: 102 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002309 CAS číslo: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN: 2430 ADR: 8,III Merck Index: 13,09476 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 48 to 52 °C |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |