Tisk…
4-Methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
127809-5G 127809-100G 127809-25G
SIAL127809-5GEA 1440 CZK
SIAL127809-5G SIAL127809-100G SIAL127809-25G
4-Methylbenzyl alcohol, Sigma-Aldrich®
4-Methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 217
Bod tání: 59
Hustota: 0.978 g/cm³ (72 °C)
MDL Number: MFCD00004664
CAS číslo: 589-18-4
EINECS: 209-639-1