Tisk…
4-Methylbenzyl alcohol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
A15315.14 A15315.22 A15315.36
A15315.14EA 1490 CZK
A15315.14 A15315.22 A15315.36
4-Methylbenzyl alcohol ≥99%
4-Methylbenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 589-18-4 Molecular Formula: C8H10O Formula Weight: 122.17 Melting Point: 57-61° Boiling Point: 217° MDL No.: MFCD00004664
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 217 °C
Bod tání: 57…61 °C
Hustota: 0.978
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004664
CAS číslo: 589-18-4
EINECS: 209-639-1