Tisk…
4-Methylbenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(Hydroxymethyl)toluole, p-Tolylmethanol, (4-Methylphenyl)methanol
155920250 155921000 155920050
ACRO155920250EA 1560 CZK
ACRO155920250 ACRO155921000 ACRO155920050
4-Methylbenzyl alcohol 98%
4-Methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 217 °C (760 mmHg)
Bod tání: 56…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004664
CAS číslo: 589-18-4
EINECS: 209-639-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals or needles or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %