Tisk…
4-Isopropylbenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
187800250 187801000 187805000
ACRO187800250EA 1050 CZK
ACRO187800250 ACRO187801000 ACRO187805000
4-Isopropylbenzyl alcohol 97%
4-Isopropylbenzyl alcohol
Vzorec: C₁₀H₁₄O
Bod varu: 248 °C (760 mmHg)
Bod tání: 28 °C
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004663
CAS číslo: 536-60-7
EINECS: 208-640-4
Merck Index: 13,02646
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %