2-Methylbenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(Hydroxymethyl)toluole, (2-Methylphenyl)methanol
A12696.09
A12696.18
A12696.30
A12696.09EA
1310
CZK
A12696.09
A12696.18
A12696.30
2-Methylbenzyl alcohol ≥98%
2-Methylbenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 89-95-2
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.5408
Melting Point: 33-37°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 1929783
MDL No.: MFCD00004622
Vzorec:
C₈H₁₀O MW: 122.17 Bod varu: 219 °C Bod tání: 33…37 °C Hustota: 1.08 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 104 °C (219 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004622 CAS číslo: 89-95-2 EINECS: 201-954-2 |