4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(4-(tert-Butyl)phenyl)methanol, (4-tert-Butylphenyl)methanol
B21260.06
B21260.14
B21260.22
B21260.06EA
1330
CZK
B21260.06
B21260.14
B21260.22
4-tert-Butylbenzyl alcohol ≥98%
4-tert-Butylbenzyl alcohol
Purity: 98%
CAS No.: 877-65-6
Molecular Formula: C11H16O
Formula Weight: 164.25
Flash Point: 128°(262°F)
Refractive Index: 1.5170
Boiling Point: 139-140°/20mm
Beilstein Reference: 1860665
MDL No.: MFCD00004662
Vzorec:
C₁₁H₁₆O MW: 164,25 g/mol Bod varu: 139…140 °C (20 mmHg) Hustota: 0,928 Bod vzplanutí: 128 °C (262 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004662 CAS číslo: 877-65-6 EINECS: 212-894-1 |