Tisk…
2,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
M-Clarity™ quality level = MQ300
W359505-1KG-K W359505-5KG-K
SIALW359505-1KG-KEA 6280 CZK
SIALW359505-1KG-K SIALW359505-5KG-K
2,5-Xylenol, Sigma-Aldrich®
2,5-Xylenol
Vzorec: C₈H₁₀O
MW: 122.17
Bod varu: 212
Bod tání: 75
Hustota: 1.169 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002237
CAS číslo: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
UN: 2261
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,10215